Principaux documents
RIE156330687
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 4-cyclopentyl-4-oxobutyrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 4-cyclopentyl-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C11H18O3/c1-2-14-11(13)8-7-10(12)9-5-3-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
CGGDTMPBLMPVPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7583b