Principaux documents
RIE156328070
Rieke Metals, Inc.
3'-carboethoxy-3-(2,3-dimethylphenyl)propiophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.39
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 3-[3-(2,3-dimethylphenyl)propanoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C20H22O3/c1-4-23-20(22)18-10-6-9-17(13-18)19(21)12-11-16-8-5-7-14(2)15(16)3/h5-10,13H,4,11-12H2,1-3H3
Clé InChI
BJIKAHKPHGPVGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2600-12