Principaux documents
RIE156327032
Rieke Metals, Inc.
3'-bromo-3-(3-chlorophenyl)propiophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.62
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)-3-(3-chlorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H12BrClO/c16-13-5-2-4-12(10-13)15(18)8-7-11-3-1-6-14(17)9-11/h1-6,9-10H,7-8H2
Clé InChI
VAFVVMBDCAMYNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2000-18