Principaux documents
RIE156326645
Rieke Metals, Inc.
2',4'-difluoro-3-(2-methylphenyl)propiophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2,4-difluorophenyl)-3-(2-methylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C16H14F2O/c1-11-4-2-3-5-12(11)6-9-16(19)14-8-7-13(17)10-15(14)18/h2-5,7-8,10H,6,9H2,1H3
Clé InChI
OEOOSHFOYQASKC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-0200-58