Principaux documents
RIE156326620
Rieke Metals, Inc.
3'-fluoro-3-(2-methylphenyl)propiophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(3-fluorophenyl)-3-(2-methylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C16H15FO/c1-12-5-2-3-6-13(12)9-10-16(18)14-7-4-8-15(17)11-14/h2-8,11H,9-10H2,1H3
Clé InChI
OCUBUGDWAQHSLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-0200-22