Principaux documents
RIE156326563
Rieke Metals, Inc.
2'-cyano-3-phenylpropiophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(3-phenylpropanoyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H13NO/c17-12-14-8-4-5-9-15(14)16(18)11-10-13-6-2-1-3-7-13/h1-9H,10-11H2
Clé InChI
JFEDUKJYCRYKIZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-0100-08