Principaux documents
RIE156326421
Rieke Metals, Inc.
2-chloro-2'-thiomorpholinomethyl benzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.87
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-chlorophenyl)[2-(4-thiomorpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H18ClNOS/c19-17-8-4-3-7-16(17)18(21)15-6-2-1-5-14(15)13-20-9-11-22-12-10-20/h1-8H,9-13H2
Clé InChI
BZHWTZFKWJGCPF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0700-36