Principaux documents
RIE156325134
Rieke Metals, Inc.
2-(Morpholinomethyl)benzophenone
1 G
696,00 €
2 G
1 252,48 €
5 G
2 444,96 €
Réf. du fournisseur: 6126-0100-01-1G
696,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
696,00 €
2 G
1 252,48 €
5 G
2 444,96 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.35
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 6126-0100-01-1G
696,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-(4-morpholinylmethyl)phenyl](phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C18H19NO2/c20-18(15-6-2-1-3-7-15)17-9-5-4-8-16(17)14-19-10-12-21-13-11-19/h1-9H,10-14H2
Clé InChI
RBGNDEVPFOAICT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0100-01