Principaux documents
RIE156324992
Rieke Metals, Inc.
3-chloro-4-fluoro-3'-thiomorpholinomethyl benzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.86
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-chloro-4-fluorophenyl)[3-(4-thiomorpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H17ClFNOS/c19-16-11-15(4-5-17(16)20)18(22)14-3-1-2-13(10-14)12-21-6-8-23-9-7-21/h1-5,10-11H,6-9,12H2
Clé InChI
OQNNRIKIUOBFAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0700-34