Principaux documents
RIE156324616
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 5-[4-(4-methylpiperazinomethyl)phenyl]-5-oxovalerate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.44
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-{4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl}-5-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C19H28N2O3/c1-3-24-19(23)6-4-5-18(22)17-9-7-16(8-10-17)15-21-13-11-20(2)12-14-21/h7-10H,3-6,11-15H2,1-2H3
Clé InChI
WOIPOGHZFWHHGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0806-00