Principaux documents
RIE156323220
Rieke Metals, Inc.
2-(4-Cyanophenyl)acetophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.26
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-oxo-2-phenylethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C15H11NO/c16-11-13-8-6-12(7-9-13)10-15(17)14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10H2
Clé InChI
HSGUYVCQKRLJFD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off-white solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6063-3