Principaux documents
RIE156323212
Rieke Metals, Inc.
Cyclohexyl 3,4-dichlorophenyl ketone
1 G
568,27 €
2 G
996,67 €
5 G
2 064,02 €
Réf. du fournisseur: 6123-04-56-1G
568,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
568,27 €
2 G
996,67 €
5 G
2 064,02 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 6123-04-56-1G
568,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
cyclohexyl(3,4-dichlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H14Cl2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h6-9H,1-5H2
Clé InChI
ZNFNRUZLPOEANF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-56