RIE156323166
Rieke Metals, Inc.
3'-methyl-2-phenylacetophenone
Réf. du fournisseur: 6053-2-1G
292,97 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 6053-2-1G
292,97 €
Iupac Name
1-(3-methylphenyl)-2-phenylethanone
Inchi Code
1S/C15H14O/c1-12-6-5-9-14(10-12)15(16)11-13-7-3-2-4-8-13/h2-10H,11H2,1H3
Clé InChI
IEXAVVUKKOOPME-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link