Principaux documents
RIE156323043
Rieke Metals, Inc.
2-methoxy-4'-morpholinomethyl benzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.38
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-methoxyphenyl)[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C19H21NO3/c1-22-18-5-3-2-4-17(18)19(21)16-8-6-15(7-9-16)14-20-10-12-23-13-11-20/h2-9H,10-14H2,1H3
Clé InChI
NBXGICXHJZMUAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0100-05