RIE156323014
Rieke Metals, Inc.
cyclohexyl 4-thiomethylphenyl ketone
Réf. du fournisseur: 6123-04-15-1G
568,27 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: 6123-04-15-1G
568,27 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
cyclohexyl[4-(methylsulfanyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H18OS/c1-16-13-9-7-12(8-10-13)14(15)11-5-3-2-4-6-11/h7-11H,2-6H2,1H3
Clé InChI
NDPAQSZECOHMLB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link