Principaux documents
RIE156322964
Rieke Metals, Inc.
cyclobutyl 2,4-difluorophenyl ketone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
cyclobutyl(2,4-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H10F2O/c12-8-4-5-9(10(13)6-8)11(14)7-2-1-3-7/h4-7H,1-3H2
Clé InChI
SFUBSOCKJIWUSM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-02-58