Principaux documents
RIE156322427
Rieke Metals, Inc.
2-(3,4,5-Trifluorobenzoyl)oxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,3-oxazol-2-yl(3,4,5-trifluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C10H4F3NO2/c11-6-3-5(4-7(12)8(6)13)9(15)10-14-1-2-16-10/h1-4H
Clé InChI
MYHHJSMHPYBAKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5572-61