Principaux documents
RIE156321283
Rieke Metals, Inc.
4-Bromo-3'-chlorobenzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.56
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-bromophenyl)(3-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8BrClO/c14-11-6-4-9(5-7-11)13(16)10-2-1-3-12(15)8-10/h1-8H
Clé InChI
RFKLPMBHTYGGHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5183-19