Principaux documents
RIE156321259
Rieke Metals, Inc.
2-Bromo-2'-chlorobenzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.56
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-bromophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8BrClO/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H
Clé InChI
JTVWXJADNYWGAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5182-17