Principaux documents
RIE156320960
Rieke Metals, Inc.
3-Bromo-4'-n-pentylbenzophenone
About This Item
Poids moléculaire :
331.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3-bromophenyl)(4-pentylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C18H19BrO/c1-2-3-4-6-14-9-11-15(12-10-14)18(20)16-7-5-8-17(19)13-16/h5,7-13H,2-4,6H2,1H3
Clé InChI
GIEDWPNRKOMAMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5214-18