Principaux documents
RIE156320638
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxy-4'-methoxybenzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(4-methoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C16H14O4/c1-11(17)20-15-9-5-13(6-10-15)16(18)12-3-7-14(19-2)8-4-12/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
VELFRRABQLNHOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-04