Principaux documents
RIE156320625
Rieke Metals, Inc.
3-Acetoxy-2',6'-dimethoxybenzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(2,6-dimethoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C17H16O5/c1-11(18)22-13-7-4-6-12(10-13)17(19)16-14(20-2)8-5-9-15(16)21-3/h4-10H,1-3H3
Clé InChI
URTSFHCTDKBGFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5176-52