Principaux documents
RIE156319515
Rieke Metals, Inc.
3,4'-difluoro-3'-methylbenzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(4-fluoro-3-methylphenyl)(3-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10F2O/c1-9-7-11(5-6-13(9)16)14(17)10-3-2-4-12(15)8-10/h2-8H,1H3
Clé InChI
WJMFGFAWRYDHKM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5038