Principaux documents
RIE156319197
Rieke Metals, Inc.
4-chloro-3-fluoro-2'-methoxybenzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.68
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
(4-chloro-3-fluorophenyl)(2-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10ClFO2/c1-18-13-5-3-2-4-10(13)14(17)9-6-7-11(15)12(16)8-9/h2-8H,1H3
Clé InChI
UFYGWHHMAWVATK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5049-33