Principaux documents
RIE156318664
Rieke Metals, Inc.
cis-2-(4-Chlorobenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
1 G
1 061,45 €
2 G
1 981,58 €
5 G
4 142,77 €
Réf. du fournisseur: 18009-21-1G
1 061,45 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
1 061,45 €
2 G
1 981,58 €
5 G
4 142,77 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.7
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 18009-21-1G
1 061,45 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,2S)-2-(4-chlorobenzoyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13ClO3/c14-9-6-4-8(5-7-9)12(15)10-2-1-3-11(10)13(16)17/h4-7,10-11H,1-3H2,(H,16,17)/t10-,11+/m0/s1
Clé InChI
DETWJBPWDQEYPK-WDEREUQCSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18009-21