Principaux documents
RIE156317724
Rieke Metals, Inc.
2-bromo-7-chloro-1-heptene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.53
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-7-chloro-1-heptene
Inchi Code
1S/C7H12BrCl/c1-7(8)5-3-2-4-6-9/h1-6H2
Clé InChI
KNMGSYMNJLSGPQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/10001-003e