Principaux documents
RIE156317683
Rieke Metals, Inc.
cis-2-(4-methylbenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.28
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(4-methylbenzoyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H16O3/c1-9-5-7-10(8-6-9)13(15)11-3-2-4-12(11)14(16)17/h5-8,11-12H,2-4H2,1H3,(H,16,17)/t11-,12+/m0/s1
Clé InChI
VWUABZLEGQFYQH-NWDGAFQWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18009-04