Principaux documents
PRIH93ED8122
Princeton BioMolecular Research, Inc.
10-methoxy-5H-chromeno[2,3-c]isoquinolin-5-one
About This Item
Poids moléculaire :
277.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
10-methoxy-5H-chromeno[2,3-c]isoquinolin-5-one
Inchi Code
1S/C17H11NO3/c1-20-11-6-7-15-10(8-11)9-14-12-4-2-3-5-13(12)16(19)18-17(14)21-15/h2-9H,1H3
Clé InChI
UZMMOBVRBHWZSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR362615