Principaux documents
PRI444787406
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-(Pyridin-2-ylaminomethyl)-phenol
250 MG
76,70 $US
500 MG
100,10 $US
1 G
130,00 $US
2.5 G
260,00 $US
Réf. du fournisseur: F0001-4112-250MG
76,70 $US
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
76,70 $US
500 MG
100,10 $US
1 G
130,00 $US
2.5 G
260,00 $US
About This Item
Poids moléculaire :
200.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F0001-4112-250MG
76,70 $US
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(2-pyridinylamino)methyl]phenol
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c15-11-5-3-4-10(8-11)9-14-12-6-1-2-7-13-12/h1-8,15H,9H2,(H,13,14)
Clé InChI
ZGLJYAOGVJLKLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR151872