TZSPLKT10
Steritest Sampling Kit - Guide + Needle
ready-to-use
70,00 €
Date d'expédition estimée le24 février 2025Détails
About This Item
70,00 €
Date d'expédition estimée le24 février 2025Détails
Produits recommandés
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Niveau de qualité
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
10 pak of
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Description générale
It can be easily mounted onto any Steritest® Neo canisters whenever needed, to sample or inject without risks for your hands or the canister.
Application
- Sample an aliquot of media from the canisters during or after incubation during sterility testing.
- Inject in the canister for positive controls