Principaux documents
TX1280
Supelco
Trifluoroacetic Acid Soltion
0.1% (v/v) TFA Mobile Phase in Water
Synonyme(s) :
hplc
About This Item
Code UNSPSC :
50202301
Qualité:
HPLC grade
Application(s):
general analytical
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Water/TFA 0.1% Mobile Phase,
Niveau de qualité
Qualité
HPLC grade
Forme
liquid
Contient
0.095-0.105 % (v/v) trifluoroacetic acid
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Densité
1.000  g/cm3
Absorption UV
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.70
λ: 230 nm Amax: ≤0.30
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.010
λ: 350 nm Amax: ≤0.010
Adéquation
suitable for HPLC
Application(s)
general analytical
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
TX1280P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (trifluoroacetic acid)0.095-0.105% (v/v)Color (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidGradient at 210 nm0.01AU maxGradient at 220 nm0.001AU maxGradient at 280 nm0.001AU maxUV Abs. at 205 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.70AU maxUV Abs. at 230 nm0.30AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 280 nm0.010AU maxUV Abs. at 300 nm0.010AU maxUV Abs. at 350 nm0.010AU max
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable