Documents
PHCC20040
Millipore
Compteur de cellules automatisé portatif Scepter 2.0
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 40 μm Scepter Cell Counter Sensors
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Fabricant/nom de marque
Scepter
Technique(s)
cell counting: suitable
Taille des particules
3-18 μm
Compatibilité
for use with cells sized 4-12 μm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le compteur de cellules automatisé portatif Scepter 2.0 constitue un moyen simple et rapide de compter les cellules et les particules. Il est compatible avec les sondes de 40 µm et 60 µm. Ce système utilise le principe de Coulter dans un format portatif miniaturisé qui permet un comptage cellulaire rapide : une opération qui prend normalement 10 minutes peut désormais être réalisée en 30 secondes. L'utilisateur prépare une dilution de la culture cellulaire d'intérêt et utilise le compteur Scepter pour aspirer un échantillon de cette dilution dans la sonde du compteur.
L'écran du compteur de cellules Scepter affiche les données suivantes :
Concentration en cellules
Taille moyenne des cellules
Volume moyen des cellules
Histogramme de la distribution des tailles ou des volumes
Ce système est réservé aux activités de recherche et a été testé sur des types de cellules représentatifs des usages actuels.
Le compteur de cellules Scepter permet d'effectuer un comptage cellulaire rapide dans un format portatif facile à utiliser. Son écran affiche des instructions pour vous guider tout au long du processus d'échantillonnage et révèle, en moins de 40 secondes, la concentration, le diamètre moyen, le volume moyen et un histogramme présentant des informations sur la population de vos cellules en culture. Le dispositif enregistre jusqu'à 72 dénombrements et les données peuvent être téléchargées sur votre ordinateur et ouvertes avec Excel pour des analyses plus poussées.
INCLUT UNE BOÎTE de sondes de 40 μm.
Application
Domaine de recherche
Culture cellulaire
Composants
1 compteur de cellules Scepter
1 flacon de billes de test
1 câble USB
1 logiciel à télécharger
2 joints toriques
50 sondes (40 µm)
Erin N Potts-Kant et al.
Free radical biology & medicine, 52(3), 705-715 (2011-12-27)
This article has been retracted: please see Elsevier Policy on Article Withdrawal (https://www.elsevier.com/about/our-business/policies/article-withdrawal). This article has been retracted at the request of the Authors. Since learning of potential discrepancies between the raw data from the animal pulmonary physiology
Zhiyin Xun et al.
Mechanisms of ageing and development, 133(4), 176-185 (2012-02-18)
Retinoic acid (RA) is used in differentiation therapy to treat a variety of cancers including neuroblastoma. The contributing factors for its therapeutic efficacy are poorly understood. However, mitochondria (MT) have been implicated as key effectors in RA-mediated differentiation process. Here
Reduction of infarct size by intravenous injection of uncultured adipose derived stromal cells in a rat model is dependent on the time point of application.
van Dijk, A, et al.
Stem Cell Research, 7, 219-229 (2011)
Santosh Kumar Patnaik et al.
PloS one, 6(7), e22379-e22379 (2011-07-27)
Expression levels of miR-146b-5p and -3p microRNAs in human non-small cell lung cancer (NSCLC) are associated with recurrence of the disease after surgery. To understand this, the effect of miR-146b overexpression was studied in A549 human lung cancer cells. A549
Wendy A Szymczak et al.
The American journal of pathology, 180(4), 1547-1559 (2012-02-22)
The cytokines IL-23 and IL-17 have been implicated in resistance to cryptococcal disease, but it is not clear whether IL-23-mediated production of IL-17 promotes fungal containment following pulmonary challenge with Cryptococcus neoformans. We used mice lacking IL-23 (IL-23p19(-/-)) or IL-17RA
Articles
How do you assess the state of your cell culture? We’ve got some best practices to share.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Tests sur cellules pour l'étude de la prolifération (BrdU, MTT, WST1), de la viabilité et de la toxicité cellulaires pour la recherche sur le cancer, la recherche en neurosciences et la recherche sur cellules souches.
Protocoles
The Scepter™ cell counter uses the Coulter principle of impedance-based particle detection to reliably and accurately count every cell in your sample.
Combine the ease of automated instrumentation with the accuracy of impedance-based cell counting using the Coulter principle in an affordable, handheld format.