A propos de cet article
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type bottled water
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Peu encombrante, la pompe à vide Milliflex PLUS rationalise la filtration pour accélérer les tests de contrôle qualité. Ensemble, les unités de filtration Milliflex et la pompe à vide Milliflex PLUS forment une solution intégrée capable de fournir des résultats fiables et précis dans des environnements de production à haut débit.
La décontamination est aisée et ne perturbe que très peu le déroulement des opérations. Pour un débit encore plus élevé, une station de travail de haute intensité associant jusqu'à trois pompes Milliflex PLUS peut être mise en place et utilisée par un seul opérateur. Nous avons effectué des tests qui montrent que 3 pompes Milliflex PLUS sont plus rapides qu'une rampe à vide à 6 postes.
Support et services
{HCompany} propose un support technique et un ensemble complet de services pour vous aider à économiser vos ressources de QC et faciliter l'intégration de la pompe Milliflex PLUS à 2 têtes dans vos analyses quotidiennes de routine. Nos équipes hautement expérimentées sont là pour vous assister.
Vous pouvez également contacter votre interlocuteur commercial habituel.
La décontamination est aisée et ne perturbe que très peu le déroulement des opérations. Pour un débit encore plus élevé, une station de travail de haute intensité associant jusqu'à trois pompes Milliflex PLUS peut être mise en place et utilisée par un seul opérateur. Nous avons effectué des tests qui montrent que 3 pompes Milliflex PLUS sont plus rapides qu'une rampe à vide à 6 postes.
Support et services
{HCompany} propose un support technique et un ensemble complet de services pour vous aider à économiser vos ressources de QC et faciliter l'intégration de la pompe Milliflex PLUS à 2 têtes dans vos analyses quotidiennes de routine. Nos équipes hautement expérimentées sont là pour vous assister.
Vous pouvez également contacter votre interlocuteur commercial habituel.
Application
Bière, eau en bouteille, produits cosmétiques, analyse de produits pharmaceutiques, tests de biocharge, contrôle de l'eau
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany