Merck
Passer à
MXPHEAVHP
Milliflex® PLUS pump head VHP compatible
The Milliflex® PLUS pump head is a spare part of the Milliflex PLUS pump. It is suitable for use in isolators and is Vapor Hydrogen Peroxide (VHP) compatible.
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Disponible dès aujourd'huiDeMerck Life Science BV/SRL
727,00 €
A propos de cet article
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
23151818
727,00 €
Disponible dès aujourd'huiDétails
Demander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Level
manufacturer/tradename
Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
MMHEADMM1MXPFHUVHPMXPELEHUB
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
compatibility
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM1 pump
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
input
sample type pharmaceutical(s)
input
-
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
-
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
Quality Level
100
Quality Level
SP2
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
PyroDetect, Milliflex®
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
MXPHEAVHP04053252552984