Documents
MABN750
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-VANGL2, clone 2G4
clone 2G4, from rat
Synonyme(s) :
Vang-like protein 2, Loop-tail-associated protein, Loop-tail protein 1, Strabismus 1, Van Gogh-like protein 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G4, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VANGL2(57216)
mouse ... Vangl2(93840)
Description générale
La protéine VANGL2 ("Vang-like protein 2", UniProt Q91ZD4, aussi appelée "Loop-tail-associated protein", "Loop-tail protein 1", ou "Van Gogh-like protein 2") est codée par le gène Vangl2 (aussi dénommé Lpp1, Ltap, Stb1 et Stbm) (identifiant du gène : 93840) chez les espèces murines. Les protéines VANGL1 et VANGL2 ("mammalian Van Gogh-like proteins") sont orthologues à Vangl/Strabismus, dont le gène a été identifié à l'origine comme un gène central de la polarité cellulaire planaire (PCP) chez la drosophile. VANGL1 et VANGL2 sont des protéines de la voie WNT/PCP qui constituent un régulateur essentiel de la polarité cellulaire et des mouvements directionnels, des aspects cruciaux de la morphogenèse des tissus et du développement embryonnaire. La PCP est impliquée dans la fermeture du tube neural, dans l'orientation du faisceau pileux dans les cellules sensorielles de l'oreille interne et dans l'orientation des cils motiles du nœud embryonnaire, et dans la division cellulaire asymétrique. Des mutations faux-sens de VANGL1 et VANGL2 ont été identifiées dans des embryons humains affectés par de graves anomalies du tube neural (NTD). De même, la mutation homozygote Looptail (Lp) de Vangl2 chez la souris provoque des défauts de morphogenèse et de structuration dans de nombreux tissus, le plus gros problème affectant la fermeture du tube neural (craniorachischisis). VANGL1 et VANGL2 sont toutes deux des protéines de la membrane plasmique à 4 domaines transmembranaires (a.a. 109-129, 148-168, 179-199 et 218-238 pour la protéine VANGL2 murine) comportant une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale cytoplasmiques (a.a. 1-108 et 239-521 pour la protéine VANGL2 murine). Elles présentent une certaine redondance, mais possèdent des profils d'expression différents dans le cerveau de la souris. Les deux protéines peuvent former des homodimères ou des hétérodimères, créant ainsi différents complexes durant le développement embryonnaire.
Spécificité
Le clone 2G4 réagit spécifiquement avec VANGL2, mais pas VANGL1. Le clone 2G4 a permis de détecter la régulation à la baisse de VANGL2 médiée par shARN dans des cellules de carcinome mammaire humain SK-BR-7 (Belotti, E., et al. (2012). PLoS One. 7(9):e46213).
Immunogène
Fragment N-terminal de VANGL2 recombinant avec étiquette GST 100 % conservé chez l'homme, la souris et le rat.
Application
Analyse par A : Un surnageant de culture d'hybridome produisant le clone 2G4 a permis de détecter spécifiquement la protéine de fusion constituée d'un fragment GST N-terminal et de VANGL2, mais pas VANGL1 (Belotti, E., et al. (2012). PLoS One. 7(9):e46213).
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif a permis de détecter l'immunoréactivité de VANGL2 colocalisée avec celle de VANGL1 au niveau de la membrane cellulaire des faisceaux pileux stéréociliaires par coloration immunohistochimique à fluorescence de coupes de cochlées entières fixées avec 4 % de paraformaldéhyde. Une immunoréactivité drastiquement réduite de VANGL2 a été observée dans des coupes de tissus issus de souris homozygotes avec mutation Looptail (Lp/Lp) au niveau de Vangl2 (Belotti, E., et al. (2012). PLoS One. 7(9):e46213).
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter une protéine de fusion constituée d'un fragment GST N-terminal et de VANGL2, mais pas VANGL1, ainsi que la protéine VANGL2 endogène à partir de cellules de carcinome mammaire humain SK-BR-7 non traitées, mais pas à partir de cellules de carcinome mammaire humain SK-BR-7 traitées par un shARN réduisant l'expression de VANGL2 (Belotti, E., et al. (2012). PLoS One. 7(9):e46213).
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter la protéine VANGL2 endogène ainsi que la protéine VANGL2 marquée avec la protéine fluorescente jaune Venus exprimée de façon exogène dans des cellules atteintes de leucémie lymphoïde chronique (LLC) humaines MEC1 transfectées (Kaucká, M., et al. (2015). Cell Commun Signal. 13:2).
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter une protéine de fusion constituée d'un fragment GST N-terminal et de VANGL2, mais pas VANGL1, ainsi que la protéine VANGL2 endogène dans du lysat de cellules de carcinome mammaire humain SK-BR-7 non traitées, mais pas dans du lysat de cellules de carcinome mammaire humain SK-BR-7 traitées par un shARN réduisant l'expression de VANGL2 (Belotti, E., et al. (2012). PLoS One. 7(9):e46213).
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter une expression de VANGL2 plus forte dans du cerveau et du poumon de souris que dans du rein de souris. Une expression cochléaire plus faible de VANGL2 a été observée chez des souris présentant la mutation hétérozygote Looptail (Lp) de Vangl2 ; la baisse était encore plus prononcée chez des souris homozygotes Vangl2(Lp/Lp) (Belotti, E., et al. (2012). PLoS One. 7(9):e46213).
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-VANGL2, clone 2G4 (référence MABN750), est un anticorps monoclonal de rat hautement spécifique qui cible VANGL2, et qui a été testé en ELISA, immunofluorescence, immunoprécipitation et western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu cérébral de souris.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter VANGL2 dans 10 µg de lysat de tissu cérébral de souris.
Description de la cible
~60 kDa (poids observé). 59,71 kDa (homme) et 59,77 kDa (souris et rat) (poids déterminés par calcul). Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG2a de rat purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Purification sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Takeshi Suzuki et al.
Communications biology, 5(1), 694-694 (2022-07-20)
Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) is a ubiquitous pathogen that causes various diseases in humans, ranging from common mucocutaneous lesions to severe life-threatening encephalitis. However, our understanding of the interaction between HSV-1 and human host factors remains incomplete. Here
Gabriel L Galea et al.
Disease models & mechanisms, 11(3) (2018-03-29)
Human mutations in the planar cell polarity component VANGL2 are associated with the neural tube defect spina bifida. Homozygous Vangl2 mutation in mice prevents initiation of neural tube closure, precluding analysis of its subsequent roles in neurulation. Spinal neurulation involves
Lena P Basta et al.
Development (Cambridge, England), 148(18) (2021-09-01)
The collective polarization of cellular structures and behaviors across a tissue plane is a near universal feature of epithelia known as planar cell polarity (PCP). This property is controlled by the core PCP pathway, which consists of highly conserved membrane-associated
Laura Simonson et al.
Development (Cambridge, England), 149(22) (2022-10-29)
The polarity of mouse hair follicles is controlled by the Frizzled (Fzd) receptors and other membrane planar cell polarity (PCP) proteins. Whether Wnt proteins can act as PCP ligands in the skin remains unknown. Here, we show that overexpression of
Maureen Cetera et al.
Developmental biology, 428(1), 188-203 (2017-06-11)
Hair follicles of the mammalian epidermis display local order and global alignment, a complex pattern instructed by the core planar cell polarity (PCP) pathway. Here we address the contributions of core PCP genes, Van Gogh-like and Frizzled, to the establishment