MABE1041
Anti-Pax-9 Antibody, clone 7C2 (P9C23)
clone 7C2 (P9C23), from rat
Synonyme(s) :
Paired box protein Pax-9, Pax-9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7C2 (P9C23), monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PAX9(5083)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Pax-9 in mouse and human oesophagus tissue lysate (Gerber, J.K., et al. (2002). J Pathol. 197(3):293-297).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Pax-9 in mouse and human oesophagus tissue sections (Gerber, J.K., et al. (2002). J Pathol. 197(3):293-297).
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Pax-9 in 10 µg of MOLT 4 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable