MABC1210
Anti-Hox-C10 Antibody, clone 2F11.1
clone 2F11.1, from mouse
Synonyme(s) :
Homeobox protein Hox-C10, Homeobox protein Hox-3I
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F11.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HOXC10(3226)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Hox-C10 in human colon cancer tissue, as well as in normal kidney and panreas tissue sections.
Apoptosis & Cancer
Transcription Factors
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Hox-C10 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1