MABC1183
Anti-PME1 Antibody, clone 8A6-F8
clone 8A6-F8, from mouse
Synonyme(s) :
PME-1, Protein phosphatase methylesterase 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8A6-F8, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ppme1(72590)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected PME1 in NIH3T3 mouse fibroblasts, wild-type, but not in PME1 knock-out mouse embryonic fibroblasts. (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna Austria).
Western Blotting Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected PME1 in HeLa, NIH3T3, Rat1, BHK21, and CV-1 lysates. (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna Austria).
Apoptosis & Cancer
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected PME1 in human pancreas tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1