MAB1217-I
Anti-Fmc-7 (B-Cell Lymphocyte Marker), clone Fmc-7 Antibody
clone Fmc-7, from mouse
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Fmc-7, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MS4A1(931)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Fmc-7 (B-Cell Lymphocyte Marker) in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable