CX0395
Carbon Disulfide
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Carbon Disulfide, Carbon Bisulfide
About This Item
Produits recommandés
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Pression de vapeur
398 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.05% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.002%
Couleur
APHA: ≤10
Point d'ébullition
46.5 °C/1013 hPa
Pf
-111.6 °C
Température de transition
flash point -30 °C
Solubilité
2.1 g/L
Densité
1.26 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clé InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Clear liquid
Hydrogen sulfide (H2S): To pass test (about 1.5 ppm)
Sulfur dioxide (SO2): To pass test (about 2.5 ppm)
Water (H2O): 0.05% max
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup