Principaux documents
CN1H0S402
Millipore
Filtre à cartouche Polygard® CN
pore size 10.0 μm, Code 0 (2-222; O-rings)
Synonyme(s) :
CN1H 10UM 4" C-0 2PK
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polypropylene
Niveau de qualité
Dimension de pores
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
Code de la cartouche
Code 0 (2-222; O-rings)
Description générale
Device Configuration: Cartridge
Informations légales
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany