CBL1345
Anti-Integrin α2 Antibody, clone HMα2
clone HMalpha2, Chemicon®, from hamster(Armenian)
Synonyme(s) :
CD49b
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
hamster (Armenian)
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HMalpha2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA2(3673)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Immunoprecipitation
Immunofluorescence
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable