Principaux documents
BX1795
Supelco
sec-Butyl Alcohol
Synonyme(s) :
sec-Butyl Alcohol, 2-Butanol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
201-158-5
Essai:
≥98% (GC)
pb:
99-102 °C/1013 hPa
Pression de vapeur:
16.5 hPa ( 20 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
16.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Forme
liquid
Couleur
APHA: ≤20
pH
7 (20 °C)
pb
99-102 °C/1013 hPa
Pf
-115 °C
Température de transition
flash point 24 °C
Solubilité
125 g/L
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC(CC)C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 98.0% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup