ABN1365
Anti-OSTM1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Osteopetrosis-associated transmembrane protein 1, Chloride channel 7 beta subunit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), baboon (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OSTM1(28962)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected OSTM1 in 20 µg of human liver tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1