AB5372
Anti-Trk B Antibody, pain, a.a. 54-67 rTrkB
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
BDNF/NT-3 Growth Factors Receptor, Tyrosine Kinase Receptor B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NTRK2(4915)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoblotting: 1:1,000-1:1,500 on rat membrane preparations. The antibody should be
evaluated for use in Western blot by the end user. Its utility will be dependant on the level of
the protein expressed in the tissues or cells being tested.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable