AB5112
Anti-Parkin Antibody, a.a. 305-323
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-AR-JP, Anti-LPRS2, Anti-PARK2, Anti-PDJ
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PARK2(5071)
Spécificité
Immunogène
Application
One site ELISA
Western blot: 1:1000 - 1:2000 (recognizes a doublet at 44-52 kDa on blots of human brain)
The immunogen peptide is available (cat# AG237) for pre-absorbtion controls.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable