AB3503-I
Anti-PDX-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Pancreas/duodenum homeobox protein 1, PDX-1, Glucose-sensitive factor, GSF, Insulin promoter factor 1, IPF-1, Insulin upstream factor 1, IUF-1, Islet/duodenum homeobox-1, IDX-1, Somatostatin-transactivating factor 1, STF-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDX1(3651)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected PDX-1 in mouse pancreatic beta cell tissue lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable