AB10529
Anti-GluR-2 Antibody, CT
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2, glutamate receptor 2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2, AMPA-selective glutamate receptor 2
458,00 €
Date d'expédition estimée le28 février 2025Détails
About This Item
458,00 €
Date d'expédition estimée le28 février 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIA2(2891)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GluR-2 on 10 µg of PC12 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
PC12 cell lysate
Clause de non-responsabilité
En option