Key Documents
8.21718
Sigma-Aldrich
Butyronitrile
for synthesis
Synonyme(s) :
Butyronitrile, Propyl cyanide, Butyric acid nitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H7N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
69.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
203-700-6
Pression de vapeur
19.7 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
488 °C
Puissance
50-100 mg/kg LD50, oral (Rat)
397 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.6 % (v/v)
Point d'ébullition
117-118 °C/1013 hPa
Pf
-112 °C
Température de transition
flash point 18 °C
Solubilité
33 g/L
Densité
0.79 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3
Clé InChI
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.790 - 0.792
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C