Documents
8.18582
Sigma-Aldrich
N-Formylmorpholine
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Formylmorpholine, 4-Morpholinecarboxaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
224-518-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.03 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
345 °C (DIN 51794)
Puissance
>7360 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.2-8.2 % (v/v)
pH
10 (20 °C, 250 g/L in H2O)
Point d'ébullition
240 °C/1013 hPa
Pf
23 °C
Température de transition
flash point 118 °C (DIN 51758)
Densité
1.14 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
Clé InChI
LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.149 - 1.151
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
244.4 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
118 °C - DIN 51758